Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 5 oder AS
Artikelnummer. 11503264
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
20 ga.
21 ga.
25 ga.
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11503264
Marke: Hamilton™ 775111
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Metallnabe bildet die stabilste Verbindung zur Nadel und eignet sich somit perfekt für wiederholtes Septumdurchstechen.
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Autoklavierbar
  • Metallnaben aus vernickeltem Messing
  • Kundenspezifische Länge
  • Kompatibel mit Luer-Lock (TLL)-Spritzen aus PTFE
  • Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
Spezifikation
Material Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl
Kanülen-Gauge 20 ga.
Innendurchmesser (metrisch) 0.60 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.91 mm
Produkttyp Benutzerspezifische Luer-Lock-Nadel
Menge 6/Packung
Art der Kanülenspitze 5 oder AS
Zur Verwendung mit (Geräte) TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse
Anschlusstyp Normkonus