Learn More
Sampling Systems™ Edelstahltrichter für Flüssigkeiten
Flüssigkeitstrichter aus Edelstahl sind ideal für die Verwendung mit vielen verschiedenen Flüssigkeiten.
Marke:  Sampling Systems™ A244-250
Additional Details : Gewicht : 3.51520kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15829601
  • 33.74 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
28-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus langlebigem 304 Edelstahl
  • Nutfreie Konstruktion
  • Geriffelter Ausguss zur Unterstützung des Produktflusses
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Spitzendurchmessern für Ihre spezifischen Anforderungen
Spezifikation
Spezifikation
18 mm
Handhabung von Flüssigkeiten
Edelstahl
250 mm
Flüssigtrichter