Learn More
Sampling Systems™ Edelstahltrichter für Flüssigkeiten
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
50 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
310 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus langlebigem 304 Edelstahl
- Nutfreie Konstruktion
- Geriffelter Ausguss zur Unterstützung des Produktflusses
- Erhältlich in einer Vielzahl von Spitzendurchmessern für Ihre spezifischen Anforderungen
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 18 mm |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Handhabung von Flüssigkeiten |
| Produkttyp | Flüssigtrichter |