Learn More
Sampling Systems™ Edelstahltrichter für Flüssigkeiten
Artikelnummer. 15809601 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
50 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
310 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15809601
Marke: Sampling Systems™ A244150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flüssigkeitstrichter aus Edelstahl sind ideal für die Verwendung mit vielen verschiedenen Flüssigkeiten.
  • Aus langlebigem 304 Edelstahl
  • Nutfreie Konstruktion
  • Geriffelter Ausguss zur Unterstützung des Produktflusses
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Spitzendurchmessern für Ihre spezifischen Anforderungen
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 150 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 18 mm
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handhabung von Flüssigkeiten
Produkttyp Flüssigtrichter