Learn More
Linker Industrietechnik™ DECKEL D=200MM FUER NASS-SIEBUNG NASS-SIEBUNG
Decken Sie Siebe ab, um einen Probenverlust während des Trennvorgangs zu vermeiden. Dieser Deckel aus Edelstahl enthält einen Sprinklermechanismus, passt auf Siebe mit 200 mm Durchmesser und wird für Siebe mit 25 mm Höhe empfohlen.
Marke: Linker Industrietechnik™ 552.025.200-910
Additional Details : Gewicht : 0.38000kg
Beschreibung
Der Edelstahldeckel kann mit Testsieben mit 200 mm Durchmesser verwendet werden, die eine innere Höhe von 25 mm haben. Der Sprinklermechanismus umfasst einen 3/4 Zoll Schlauchanschluss.Spezifikation
Für Siebe mit 200 Durchm. x 25 mm interner Höhe | |
200mm | |
Deckel mit Sprinklermechanismus | |
Edelstahl |