Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahldeckel für 608/609-50
Artikelnummer. 30284892
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.5 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30284892 1.5 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30284892 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 5010350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.03 CHF
    55.83 CHF / 1 Stück
    Sparen 10.20 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiger Edelstahldeckel für Amsta-Transportbehälter 608/609-50. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Behälterdeckel
Kapazität (metrisch) 1.5 L
Farbe Silber
Material Edelstahl