Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Lid for Baths with Pitched Lift-off
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12-l-Bad
18 bis 26 l-Bad
38-l-Bad
Abmessungen (L x B x H):
380 x 260 x 190 mm
470 x 300 x 360 mm
780 x 350 x 170 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Empfohlen, wenn das Bad ständig mit Wasser über 90 °C verwendet wird
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 12-l-Bad |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Abmessungen (L x B x H) | 380 x 260 x 190 mm |