Learn More
Bochem™ Deckel aus Edelstahl
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 L Graduated Measuring Jug
Für 10 l-Eimer mit Graduierung
Für 15 l-Eimer mit Graduierung
Für 15 l-Messbecher mit Graduierung
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Volumen: Deckel für 15LL
φ/H: 270mm
φ/H: 270mm
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für 15 l-Messbecher mit Graduierung |