Learn More
Bochem™ Deckel aus Edelstahl
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 L Graduated Measuring Jug
Für 10 l-Eimer mit Graduierung
Für 15 l-Eimer mit Graduierung
Für 15 l-Messbecher mit Graduierung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Volumen: Deckel für 10LL
φ/H: 240mm
φ/H: 240mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 10 L Graduated Measuring Jug |