Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische austauschbare Nadeln aus Edelstahl für große Kolben
Artikelnummer. 10402205
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
22 s G
23 G
23 s G
25 s ga.
26 G
26 s G
Art der Kanülenspitze:
2, 3 oder 4
5 oder AS
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 10402205
Marke: Hamilton™ 780601
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kann mit abnehmbaren Spritzen (RN) verwendet werden, die 250 μl und größer sind.
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
  • Individueller Spitzentyp und Länge
  • Autoklavierbar
  • Für große Ansätze
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Stainless Steel
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (metrisch) 0.41 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.72 mm
Produkttyp Abnehmbare kundenspezifische Nadel
Menge 6/Packung
Länge (metrisch) Kanüle 9,52 bis 304 mm
Art der Kanülenspitze 2, 3 oder 4
Zur Verwendung mit (Geräte) Abnehmbare Spritzen (250 μl und größer)