Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpfer
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
120 ml
150 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mattierte Oberfläche
- Fugendüse-freie Konstruktion, damit sie zwischen den Chargen leicht gereinigt werden können
- In unterschiedlichen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme flüssiger Produkte |
| Länge (metrisch) | 350 mm |