Learn More
Bochem™ Schöpfkellen aus Edelstahl
Die Bochem™ 18/10 Edelstahlschaufel mit flachem Griff eignet sich für verschiedene Aufgaben im Labor.
Marke: Bochem™ 8740
Additional Details : Gewicht : 0.08100kg
Beschreibung
- Flacher Griff
- Edelstahl
- Schöpfkelle
Spezifikation
Je 1 | |
AISI 304 | |
70 mm | |
Flach |
90 ml | |
Schöpferschaufel | |
Edelstahl | |
185 mm |