Learn More
Bochem™ Schöpfkellen aus Edelstahl
Die Bochem™ 18/10 Edelstahlschaufel mit flachem Griff eignet sich für verschiedene Aufgaben im Labor.
Marke: Bochem™ 8745
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Flacher Griff
- Edelstahl
- Schöpfkelle
Spezifikation
Je 1 | |
AISI 304 | |
180mm | |
Flach |
1400 mL | |
Schöpfkelle | |
Edelstahl | |
350 mm |