Learn More
Welch Ilmvac™ KF-Flansch mit langem Schlauchanschluss, aus Edelstahl
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
24 mm
40,5 mm
Außendurchmesser (metrisch):
20 mm
28 mm
44,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 40,5 mm |
| Material | Edelstahl |
| Außendurchmesser (metrisch) | 44,5 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5,8 cm |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | DN 40 |
| Produkttyp | KF Flansch mit langen Schlauchanschlüssen |