Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Becher
Artikelnummer. 17942102 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 l
1 l
2 l
3 l
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17942102
Marke: Sampling Systems™ A4063000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These high quality jugs made from 316L stainless steel have a number of GMP features, making them an ideal choice for transferring liquids in laboratory and production areas.
  • GMP design: Crevice-free, mirror polish, full welds
  • Includes a pouring lip for easy emptying
  • Graduation marks for visual convenience
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 l
Material Stainless Steel (316L)
Sterilität Unsteril
Graduated Yes
Zertifizierung/Konformität FDA
Modell Behandelt