Learn More
Nickel Electro™ Edelstahl-Becher
Shop All Nickel-Electro Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2 l
3000 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Nahtlose Becher aus Edelstahl 304
- Geeignet für alle pharmazeutischen und herkömmlichen Laboranwendungen
Specifications
Specifications
| Außendurchmesser (metrisch) | 145 mm |
| Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
| Material | Edelstahl |
| Ausführung | Glänzend |
| Höhe (metrisch) | 175 mm |
| Typ | Kanne |