Learn More
Nickel Electro™ Edelstahl-Becher
Artikelnummer. 11439609 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2 l
3000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11439609
Marke: Nickel Electro™ JUGS1000H
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Kannen aus Edelstahl 304 eignen sich für pharmazeutische und Laboranwendungen.
  • Nahtlose Becher aus Edelstahl 304
  • Geeignet für alle pharmazeutischen und herkömmlichen Laboranwendungen
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 115 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Edelstahl
Ausführung Glänzend
Höhe (metrisch) 155 mm
Typ Kanne
Graduated Ja