Learn More
Thermo Scientific™ Optionaler Innenraum aus Edelstahl für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Wählen Sie eine werkseitig installierte Option aus Edelstahl für Ihre Thermo Scientific™ RevCo™ ExF, Forma™ 900-Serie, HERAfreeze™ HFU-B- oder TSE-Serie -86 °C Tiefkühlschränke.
- Werksseitig installiert
- Innenraum aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Innenraum aus Edelstahl |
| Typ | Innenraum aus Edelstahl für Ultratiefkühlgerät |
| Temperaturbereich | -86 °C |
| Modell | Schrank |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte |
† werkseitig installiert, bei Bestellung des Gefriergeräts angeben