Learn More
Buerkle™ Instrumententablett Edelstahl
Artikelnummer. 17554286 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
280 x 180 x 20 mm
330 x 230 x 20 mm
460 x 300 x 20 mm
520 x 395 x 20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17554286
Marke: Buerkle™ 42080004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Auf dem stabilen Edelstahltablett lassen sich Instrumente, Laborbesteck oder Probenehmer ablegen und transportieren.
Vorbereiten, Platzieren und Tragen von Instrumenten und Proben mit dem Buerkle™ Instrumententablett.
  • V2A-Edelstahl
  • Hygienisch und robust
  • Leicht zu reinigende, glatte Oberfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 520 x 395 x 20 mm
Höhe (metrisch) 20 mm
Länge (metrisch) 520 mm
Material Metall
Breite (metrisch) 395 mm
Länge (angloamerikanisch) 20,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0,8 in.
Breite (angloamerikanisch) 15,5 in.