Learn More
Smeg™ Instrumentenkörbe aus Edelstahl
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
225 x 450 x 50mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Körbe mit Edelstahlgriffen, geeignet für mittelgroße Geräte
- Netzöffnung 5 x 5 mm
- Abmessungen: 225 x 450 x 50mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Instrumentenkorb |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mittelgroße Instrumente |
| Enthält | Griffe |
| Abmessungen (L x B x H) | 225 x 450 x 50mm |