Learn More
Smeg™ Instrumentenkörbe aus Edelstahl
Artikelnummer. 13287949
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
225 x 450 x 50mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
13287949 225 x 450 x 50mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13287949 Lieferant Smeg™ Lieferanten-Nr. CSK2
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Verwendung mit Smeg™ Glaswarenwaschanlagen. Smeg Gerätekörbe aus Edelstahl sind für mittelgroße Geräte geeignet.
  • Körbe mit Edelstahlgriffen, geeignet für mittelgroße Geräte
  • Netzöffnung 5 x 5 mm
  • Abmessungen: 225 x 450 x 50mm
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Instrumentenkorb
Zur Verwendung mit (Geräte) Mittelgroße Instrumente
Enthält Griffe
Abmessungen (L x B x H) 225 x 450 x 50mm