Learn More
Bandelin Electronic™ Sonorex™ Einsatzkörbe für Ultraschallbäder
Artikelnummer. 10461033
Change view
Click to view available options
Modell:
Gehäuse K10
Gehäuse K2CL
Gehäuse K5
Gehäuse k1
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallbad
Ultraschallbad, RK 52 CH
Ultraschallbad, RK/DT 103 H
Ultraschallbad, RK/DT 510/510 H/510 H-RC, DL 510 H
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10461033 Gehäuse K5 Ultraschallbad 1 Stück
10733003 Gehäuse K2CL Ultraschallbad, RK/DT 103 H 1 Stück
10458732 Gehäuse K10 Ultraschallbad, RK/DT 510/510 H/510 H-RC, DL 510 H -
10130981 Gehäuse k1 Ultraschallbad, RK 52 CH 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10461033 Lieferant Bandelin Electronic™ Lieferanten-Nr. 3027
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erleichtert Ultraschallanwendungen und schützt gleichzeitig den Oszillationsbehälter und die zu reinigenden Teile. Die Bandelin Electronic™ Sonorex™ Einsatzkörbe für Ultraschallbäder sind aus Edelstahl gefertigt.
Erleichtert Ultraschallanwendungen und schützt gleichzeitig den Oszillationsbehälter und die zu reinigenden Teile.Bandelin Electronic™ Sonorex™ Einsatzkörbe für Ultraschallbäder sind aus Edelstahl gefertigt.
  • Erhältlich für eine Vielzahl an Tankgrößen
  • In verschiedenen Netzgrößen erhältlich
  • Sehr gut für die Reinigung von technischem Glas, Analysesieben, medizinischen Geräten, Metallteilen, elektronischen Bauteilen sowie von Geräten für die Entgasung, Emulgierung und Probenvorbereitung geeignet
Spezifikation
Typ Korbeinsatz
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschallbad
Material Edelstahl
Modell Gehäuse K5