Learn More
Alpaco™ Schlauchklemmen aus Edelstahl
Ermöglichen ein gleichmäßiges Anziehen um den Schlauch herum und gewährleisten so eine wasserdichte Abdichtung. Alpaco™ Edelstahlklemmen mit vertikalen Schrauben sind garantiert wasserdicht und ohne Werkzeug handverriegelbar.
Marke: Alpaco™ I-NH 27/10-1628
Additional Details : Gewicht : 0.16200kg
Beschreibung
- Wiederverwendbar
- Druckbeständig
- Keine Schmiermittel für die Montage erforderlich
- Sanfte Klemmung zur Vermeidung von Schlauchschäden
Spezifikation
10/Packung | |
Schlauchklemme | |
Edelstahl | |
22 bis 27 mm |