Learn More
Cole-Parmer™ Griffinbecher aus Edelstahl
Artikelnummer. 11722335 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
600 ml
1200 ml
2000 mL
3000 mL
4000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11722335
Marke: Cole-Parmer™ 0720570
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Cole-Parmer™ Messbesser im Griffin-Stil aus Edelstahl eignen sich ideal für allgemeines Rühren oder Messen von Lösungen. Die Becher gewährleisten dank ihres Ausgießrandes weniger Verschüttungen.
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Cole-ParmerTM Messbesser im Griffin-Stil aus Edelstahl eignen sich ideal für allgemeines Rühren oder Messen von Lösungen.Die Becher gewährleisten dank ihres Ausgießrandes weniger Verschüttungen.
Griffin-Becher mit Ausgießer haben in der Nähe der Oberseite eine Markierung für volle Kapazität, um eine genaue Messung zu gewährleisten.
  • Langlebig, preiswerte Mischfunktion
  • Hergestellt aus Edelstahl 304
  • Nicht rostend
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 125mm
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 180mm
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 426.7 °C
Typ Becher
Sterilität Steril