Learn More
Cole-Parmer™ Griffinbecher aus Edelstahl
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
600 ml
1200 ml
2000 mL
3000 mL
4000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Cole-ParmerTM Messbesser im Griffin-Stil aus Edelstahl eignen sich ideal für allgemeines Rühren oder Messen von Lösungen.Die Becher gewährleisten dank ihres Ausgießrandes weniger Verschüttungen.
Griffin-Becher mit Ausgießer haben in der Nähe der Oberseite eine Markierung für volle Kapazität, um eine genaue Messung zu gewährleisten.
- Langlebig, preiswerte Mischfunktion
- Hergestellt aus Edelstahl 304
- Nicht rostend
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 105 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1200 ml |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 155 mm |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 426.7 °C |
| Typ | Becher |
| Sterilität | Steril |