Learn More
Edelstahl-Gaze, 80 Mesh gewebet aus Draht mit Durchmesser von 0.14 mm (0.0055), Typ 316, Thermo Scientific Chemicals
30.01 CHF - 147.18 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15487255
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046574.FL |
75 x 75 mm |
30.01 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15424055
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046574.GT |
150 x 150 mm |
46.54 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15434055
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046574.HB |
300 x 300 mm |
147.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Stainless Steel gauze, Type 316 is used to woven wire cloth which has extensive use in chemical processing when better corrosion resistance is required than the regular chromium-nickel types. It is also used in medical, pharmaceutical, laboratory, semiconductor, food processing, marine, waste water and water purification equipment.