Learn More
Bochem™ Edelstahltrichter
Für zahlreiche Anwendungen geeignet. Bochem™ Edelstahltrichter sind kegelförmig.
Marke: Bochem™ 8845
Additional Details : Gewicht : 0.25200kg
Beschreibung
- Griff
- Mit Luftkanal
- Röhrchen mit konischer Form
- 18/10 Edelstahl
Spezifikation
250 mm | |
Edelstahl | |
260 mm |