Learn More
Bochem™ Edelstahltrichter
Artikelnummer. 10231641
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Höhe (metrisch):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10231641
Marke: Bochem™ 8721
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für zahlreiche Anwendungen geeignet. Bochem™ Edelstahltrichter sind kegelförmig.
  • Griff 
  • Mit Luftkanal
  • Röhrchen mit konischer Form
  • 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 150 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 30 mm
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 155 mm