Learn More
Nickel Electro™ Pinzette aus Edelstahl
Artikelnummer. 15699310 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
Packungsgröße:
1 Paar
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
15699310 300 mm 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15699310 Lieferant Nickel Electro™ Lieferanten-Nr. 7117
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.35 CHF
    7.92 CHF / 1 Paare
    Sparen 1.43 CHF
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Straight, blunt round ends. Nickel-Electro™ Stainless Steel Forceps contain serrated jaws.
  • Stainless Steel Forceps
  • Straight, serrated jaws
  • Blunt round ends
  • 300mm Length
Spezifikation
Produkttyp Laboratory forceps/tweezers
Länge (angloamerikanisch) 12 Zoll
Länge (metrisch) 300 mm
Material Stainless Steel
Abmessungen (L x B) 300 mm
Anzahl pro Packung 1 Ea.
Spitzenform Stumpf