Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzette aus Edelstahl
Artikelnummer. 10690093
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Bauweise/Design:
Gebogen
Gerade
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10690093
Marke: Usbeck Laborgeraete™ 3011
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Spitzenform Stumpf
Anzahl pro Packung 1/Packung
Bauweise/Design Gerade
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 115 mm
Abmessungen (L x B) L 115 mm
Typ Pinzette