Learn More
Buerkle™ Lebensmittelschaufeln aus Edelstahl
Eine sehr stabile Handschaufel für verschiedene Anwendungen, besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.
Marke: Buerkle™ 5371-0500
64.77 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.44400kg
Beschreibung
- Besonders robustes Modell
- Edelstahl AISI 304 (1.4301)
- Mit praktischem Suspensionsauslass
- Nahtlose Verbindung von Schaufel und Hohlgriff, daher ohne Spalten und Kanten
- Besonders glatte, hochpolierte Oberfläche
Spezifikation
Lebensmittelschaufel | |
500 mL | |
220 x 130 mm | |
130 mm |
Edelstahl (AISI 304 (1.4301)) | |
Geeignet für Lebensmittel | |
220 mm |