Learn More
Edelstahlfolie, Typ 304, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041583.GH
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
It is most commonly utilized for wire cloth weaving. Typical wire cloth applications include use with chemicals, food products, pharmaceuticals and exposure to moisture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Silber | |
Silver -colored foil | |
MFCD00148499 | |
It is insoluble in water. | |
Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick |
Stainless Steel | |
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% | |
100 x 100 mm | |
Odorless |
Sicherheit und Handhabung
- Stainless Steel foil, Type 304
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nickel
RUO – Research Use Only