Learn More
Aalborg™ Stainless Steel Flowmeter Glass Tube
Artikelnummer. 15350614
Change view
Click to view available options
Gehäusematerial:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gehäusematerial unitSize
15350614 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15350614 Lieferant Aalborg™ Lieferanten-Nr. PMR1018121
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Designed for low flowrates, the model P flowmeter is a precision instrument embodying the inherent simplicity, versatility and economy of the classical variable area meter. Aalborg™ Stainless Steel Flowmeter Glass Tube is particularly suitable for metering carrier gases in chromatography.
  • Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
  • Vergrößerungslinse in der vorderen Abdeckung für eine verbesserte Leseauflösung
  • Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
  • Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
  • Glasdurchflussröhrchen können sich während der Anzugsphase der Montage nicht drehen
  • Chemische Verträglichkeit
  • Einfacher Platteneinbau
Spezifikation
Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ± 5 %
Nenndruck 13,8 bar
Gehäusematerial Edelstahl
Breite (metrisch) 150 mm
Material der Dichtung Viton-A™
Temperatur (metrisch) 121 °C