Learn More
Aalborg™ Stainless Steel Direct Reading Flowmeter P-Style
Artikelnummer. 15387310
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Durchflussmesser
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
15387310 Durchflussmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15387310 Lieferant Aalborg™ Lieferanten-Nr. PMR1018056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.05 CHF
    230.64 CHF / 1 Stück
    Sparen 148.41 CHF
    39% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Designed for low flowrates, the model P flowmeter is a precision instrument embodying the inherent simplicity, versatility and economy of the classical variable area meter. Aalborg™ Stainless Steel Direct Reading Flowmeter P-Style is particularly suitable for metering gases in chromatography.
  • Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
  • Vergrößerungslinse in der vorderen Abdeckung für eine verbesserte Leseauflösung
  • Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
  • Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
  • Glasdurchflussröhrchen können sich während der Anzugsphase der Montage nicht drehen
  • Chemische Verträglichkeit
  • Einfacher Platteneinbau
Spezifikation
Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ± 5 %
Luftstromrate 833 mL/min.
Nenndruck 13,8 bar
Breite (metrisch) 65 mm
Material der Dichtung Viton-A™
Temperatur (metrisch) 121 °C