Learn More
Agencinox™ Schale mit flachem Boden und Griff, aus Edelstahl
Artikelnummer. 11759503
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11759503
Marke: Agencinox™ 320A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schalen eignen sich zur Dekontamination, in Operationssälen, Praxen, Kliniken sowie im Gesundheitswesen. Agencinox™ Flache Bodenschalen aus Edelstahl eignen sich optimal zur Aufnahme von Verbänden und anderen Gegenständen, die bei chirurgischen Eingriffen benötigt werden könnten.
  • Lotionsschüsseln aus Edelstahl mit flachem Boden
  • Autoklavierbar
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Material Rostfreier Stahl
Form Rund
Typ Schale mit flachem Boden
Höhe (metrisch) 100 mm
Durchmesser (metrisch) 200 mm