Learn More
Agencinox™ Schale mit flachem Boden und Griff, aus Edelstahl
Beschreibung
- Lotionsschüsseln aus Edelstahl mit flachem Boden
- Autoklavierbar
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Form | Runden |
| Typ | Schale |
| Höhe (metrisch) | 60 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 120 mm |