Learn More
Grant Instruments™ Edelstahl-Flaschenklammer
Artikelnummer. 15385852
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1000 ml-Kolben
100 ml-Kolben
250 ml-Kolben
25 ml-Kolben
500 ml-Kolben
50 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15385852
Marke: Grant Instruments™ SC250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hält Kolben bei Verwendung in Grant Aqua Pro Schüttelbädern an Ort und Stelle
  • Die Federklemme bietet Sicherheit und ermöglicht gleichzeitig ein einfaches Einsetzen/Entfernen des Kolbens
  • Für die Verwendung mit Aqua Pro Schüttelwasserbädern Modell OLS und LSB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 250 ml-Kolben
Typ Kolbenklammer
Material Rostfreier Stahl