Learn More
Grant Instruments™ Edelstahl-Flaschenklammer
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1000 ml-Kolben
100 ml-Kolben
250 ml-Kolben
25 ml-Kolben
500 ml-Kolben
50 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Federklemme bietet Sicherheit und ermöglicht gleichzeitig ein einfaches Einsetzen/Entfernen des Kolbens
- Für die Verwendung mit Aqua Pro Schüttelwasserbädern Modell OLS und LSB
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 50 ml-Kolben |
| Typ | Kolbenklammer |
| Material | Rostfreier Stahl |