Learn More
OHAUS™ Kolbenklemme aus Edelstahl
Artikelnummer. p-7158981 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 ml-Kolben
125 ml-Kolben
250 ml-Kolben
25 ml-Kolben
500 ml-Kolben
50 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15762499
Marke: OHAUS™ 30400084
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Edelstahl-Kolbenklammer ist für die sichere Handhabung und Positionierung verschiedener Kolbengrößen konzipiert.
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Zur Verwendung mit Kolben
  • Entwickelt zum sicheren Halt des Kolbens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kolbenklammer
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) 10 ml-Kolben
Beschreibung Kolbenklammer, 10 ml
Farbe Silver
Jaw Type Four Interlocking