Learn More
OHAUS™ Kolbenklemme aus Edelstahl
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 ml-Kolben
125 ml-Kolben
250 ml-Kolben
25 ml-Kolben
500 ml-Kolben
50 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gefertigt aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Kolben
- Entwickelt zum sicheren Halt des Kolbens
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kolbenklammer |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 50 ml-Kolben |
| Beschreibung | Kolbenklammer, 50 ml |
| Farbe | Silver |
| Jaw Type | Four Interlocking |