Learn More
BD Microlance™ Edelstahlnadeln
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
16 G
18 ga.
19 G
19 ga.
20 ga.
21 ga.
22 ga.
23 ga.
25 ga.
26 ga.
27 ga.
30 ga.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
0,375 in.
0,5 in.
0,625 in.
1,0 in.
1,25 in.
1,5 in.
2,0 in.
Außendurchmesser (metrisch):
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Farbe:
Beige
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Orange
Rosa
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
5000 Stück
Beschreibung
Dank des einzigartigen Rutschwinkels und der polierten Oberfläche gibt es weniger Beschwerden an der Injektionsstelle und es besteht ein geringeres Verletzungsrisiko.
- Hypodermische Nadeln mit dünnen Wänden für optimalen Durchfluss
- Passend für Spritzen, die auf einen Luer-Adapter oder Luer-Lock aufgesteckt werden
- Farbcodiert für die schnelle Erkennung der Nadeldicke zur einfachen Auswahl der geeigneten Durchflussrate
- Steril und einzeln verpackt für eine hygienische Einwegverwendung
- Edelstahlnadeln mit Epoxidharz-Klebstoffen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives |
| Farbe | Blau |
| Beschreibung | 100 einzeln verpackte Nadeln, dünne Kanülenwand |
| Kanülen-Gauge | 23 ga. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.6 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nur für die einmalige Verwendung |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,25 in. |
| Produkttyp | Nadel |
| Länge (metrisch) Kanüle | 30 mm |
| Mehr anzeigen |