Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schaufeln, sparsam
Product Code. 15869611 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
450 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 15869611
Brand: Sampling Systems™ A3041500
Only null left
Add to basket
Add to basket
Diese Economy Scoops sind ideal für die allgemeine industrielle Nutzung.
  • Hergestellt aus punktgeschweißtem 304 Edelstahl
  • Mit einem attraktiven Hochglanz
  • Für leichte Belastungen konstruiert
  • Nicht geeignet für GMP-Anwendungen, da es Risse gibt
Specifications
Kapazität (metrisch) 1500 ml
Produkttyp Economy Scoop
Ausführung Hochglanz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur allgemeinen industriellen Nutzung
Material Edelstahl (AISI 304)
Länge (metrisch) 345 mm