Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schaufeln, sparsam
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
450 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus punktgeschweißtem 304 Edelstahl
- Mit einem attraktiven Hochglanz
- Für leichte Belastungen konstruiert
- Nicht geeignet für GMP-Anwendungen, da es Risse gibt
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Produkttyp | Economy Scoop |
| Ausführung | Hochglanz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur allgemeinen industriellen Nutzung |
| Material | Edelstahl (AISI 304) |
| Länge (metrisch) | 315 mm |