Learn More
Tenak™ Gestell mit zwei Einschüben aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8007537 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
420 x 139 x 170 mm
420 x 139 x 225 mm
420 x 139 x 280 mm
560 x 139 x 225 mm
560 x 139 x 280 mm
560 x 139 x 325 mm
560 x 139 x 385 mm
680 x 139 x 170 mm
680 x 139 x 225 mm
680 x 139 x 325 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12407010
Marke: Tenak™ TE29328
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für Anwendungen, bei denen die Proben entweder nicht in Kartons gelagert werden oder die Größen ungewöhnlich sind. TENAK™ Doppeltablettgestelle für Tiefkühlschränke können mit allen Tiefkühlmarken verwendet werden.
  • Besteht aus einem Gestell mit zwei Schubladen, Deckel und Griff an der Vorderseite
  • In zwei Breiten erhältlich
  • Aus Edelstahl.
Spezifikation
Enthält Deckel
Produkttyp Gestell mit zwei Tabletts
Verschluss inklusive Ja
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ungewöhnlich große Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Anzahl pro Packung 1er-Packung
Menge 1er-Packung
Abmessungen (L x B x H) 560 x 139 x 280 mm
Breite (metrisch) 139 mm
Höhe (metrisch) 280 mm
Tiefe (metrisch) 560 mm