Learn More
Agencinox™ Doppelspatel aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8000117
Click to view available options
Länge (metrisch):
195 mm
230 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11706715
Marke: Agencinox™ 1869
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dank garantiert vollständiger Ablösung kommt es nicht zu Kontamination oder Ankleben beim Probentransfer. Agencinox™ Doppelspatel aus Edelstahl sind chemisch inert und mit glatten und flachen Oberflächen versehen.
  • Doppelspatel aus Edelstahl
  • Lieferbar mit Klingen und Griffen in unterschiedlichen Breiten und Längen
  • Ideal für die meisten Laboranwendungen
Spezifikation
Menge 5/Packung
Zertifizierung/Konformität CE, ISO
Produkttyp Doppelspatel
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 195 mm