Learn More
Agencinox™ Doppelspatel aus Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
195 mm
230 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Doppelspatel aus Edelstahl
- Lieferbar mit Klingen und Griffen in unterschiedlichen Breiten und Längen
- Ideal für die meisten Laboranwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5/Packung |
| Zertifizierung/Konformität | CE, ISO |
| Produkttyp | Doppelspatel |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 195 mm |