Learn More
Cole-Parmer™ Edelstahl-Löffelset, mit zwei Enden
Doppelseitige Löffel zeichnen sich durch einen massiven, abgerundeten Schaft aus, der sich über einen längeren Zeitraum bequem halten lässt.
Marke: Cole-Parmer™ 06261-00
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Set enthält drei Löffel:
- Löffel mit einer Länge von 5 7/8 Zoll (14.9 cm) für 0.5 ml- und 2.0 ml-Schüsseln
- Löffel mit einer Länge von 8-1/4 Zoll (21.0 cm) für 1.6-ml- und 5.0-ml-Schüsseln
- Löffel mit einer Länge von 11-7/8 Zoll (30.2 cm) für 2.0-ml- und 8.0-ml-Schüsseln
Spezifikation
0,5, 1,6, 2, 5 und 8 ml | |
3 doppelendige Löffel | |
14,9 cm, 21 cm, 30,2 cm |
Löffelset | |
Edelstahl |