Learn More
RETSCH Distanzsieb aus Edelstahl für die Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 1mm |
| Typ | Distanzsiebe |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für temperaturempfindliche Materialien |