Learn More
KGW Isotherm™ Dewargefäße aus Edelstahl
Product Code. 10662741
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 2L
Gehäuse 3L
Gehäuse 6L
Unit Size:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) unitSize
10662741 Gehäuse 3L 1 Stück
10421811 Gehäuse 2L -
10477781 Gehäuse 6L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10662741 Supplier KGW Isotherm™ Supplier No. 2302
Only null left
Add to basket
Add to basket
  • Dewargefässe aus Chromnickelstahl, evakuiert, mit seitlichem Griff und ab GSS 1000 mit zusätzlichem Tragebügel. Gefässe ganz aus Metall und daher unzerbrechlich.
  • Die Angaben zur Verdampfungsrate gelten nur in Verbindung mit einem Stopfen.
  • Typ: GSS 3000
  • Volumen: 3,0L
  • Standzeit LN2: 22 h
  • Verdampfung LN2: 3,1 l/24h
  • φ/H Innen: 185/160mm
  • φ/H Aussen: 200/190mm
Specifications
Höhe (metrisch) 190mm
Kapazität (metrisch) Gehäuse 3L
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Material Edelstahl