Learn More
DWK Life Sciences Exsikkator-Einsatz aus Edelstahl, Werkstoff: 1.4301, Type 304, rostfrei
Der Exsikkator-Einsatz ist eine Siebplatte auf die die zu trocknende Substanz in einem entsprechenden Gefäß platziert wird.
Marke:  DWK Life Sciences 290806607
Additional Details : Gewicht : 0.25200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10667541
  • 35.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Exsikkator-Einsatz ist eine Siebplatte, die das Exsikkatorunterteil in zwei Bereiche abtrennt - im unteren Teil befindet sich ein Trocknungsmittel, im oberen Teil wird die zu trocknende Substanz platziert. Die zu trocknende Substanz wird in einem entsprechenden Gefäß zum Trocknen auf die Siebplatte gestellt.
  • Das hitzebeständige Material ermöglicht die Einbringung von heißen Proben in den Exsikkator
  • Hergestellt aus hitzebeständigem Material
  • Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
235 mm
Edelstahl
Trocknung von Materialien